Merck
930571
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-piperidine-carboxylic acid
≥95%
Synonim(y):
1-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-5-yl], 1-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidyl)-1,3-dioxo-isoindolin-5-yl]piperidine-4-carboxylic acid, 4-Piperidinecarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H19N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
385.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
grupa funkcyjna
carboxylic acid
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(O)C1CCN(C2=CC=C3C(=O)N(C(=O)C3=C2)C4C(=O)NC(=O)CC4)CC1
Zastosowanie
Pomalidomide-piperidine-carboxylic acid is a functionalized cereblon ligand for development of pomalidomide-based PROTACs. Allows rapid conjugation with amine linkers due to the presence of a carboxyl group via peptide coupling reactions. A basic building block for development of a protein degrader library.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of