Kluczowe dokumenty
924849
Sigma-Aldrich
Cross-shaped channel chip - 50 μm channel
Fluidic 82, Cyclic Olefin Copolymer (COC) with Luer Interface
Synonim(y):
Mikroprzepływowy
About This Item
Kod UNSPSC:
42142600
NACRES:
NA.23
Zastosowanie
Jest to układ scalony z kanałem w kształcie krzyża z platformą I o rozszerzonym rozmiarze i interfejsem Luer.
Układ scalony z kanałem w kształcie krzyża - kanał 50 μm, Fluidic 82, Cyclic Olefin Copolymer (COC) z interfejsem Luer
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sharma T Sanjay et al.
Advanced drug delivery reviews, 128, 3-28 (2017-09-19)
Conventional systematically-administered drugs distribute evenly throughout the body, get degraded and excreted rapidly while crossing many biological barriers, leaving minimum amounts of the drugs at pathological sites. Controlled drug delivery aims to deliver drugs to the target sites at desired
Dongfei Liu et al.
Lab on a chip, 17(11), 1856-1883 (2017-05-10)
The microfluidic technique has brought unique opportunities toward the full control over the production processes for drug delivery carriers, owing to the miniaturisation of the fluidic environment. In comparison to the conventional batch methods, the microfluidic setup provides a range
Global Trade Item Number
SKUGTIN
924849-1EA4065267337104