Merck
923931
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-4-piperidine-C1-piperazine hydrochloride
Synonim(y):
Chlorowodorek 2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-4-(4-(piperazyn-1-ylometylo)piperydyn-1-ylo)izoindolino-1,3-dionu, Element budulcowy degradera białek, Koniugat ligandu sieciującego z ligazą E3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H29N5O4 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
439.51 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C(N2C(C(C=CC=C3N(CC4)CCC4CN5CCNCC5)=C3C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
InChI
1S/C23H29N5O4.ClH/c29-19-5-4-18(21(30)25-19)28-22(31)16-2-1-3-17(20(16)23(28)32)27-10-6-15(7-11-27)14-26-12-8-24-9-13-26;/h1-3,15,18,24H,4-14H2,(H,25,29,30);1H
Klucz InChI
HICUONDYEDHQSV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek, chlorowodorek pomalidomidu-4-piperydyny-C1-piperazyny, umożliwia syntezę cząsteczek do badań nad ukierunkowaną degradacją białek i 11779 (chimerami ukierunkowanymi na proteolizę). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN), sztywny łącznik i wiszącą aminę zapewniającą reaktywność z kwasem karboksylowym na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i wiązaniach krzyżowych mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z końcową aminą, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek degraderów, które charakteryzują się zmienną długością wiązań krzyżowych, składem i ligandem ligazy E3.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of