Kluczowe dokumenty
923907
6F,C5-Pomalidomide-piperazine-piperidine-4-carbothioamide hydrochloride
Synonim(y):
Chlorowodorek 2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-5-fluoro-6-(4-(piperydyn-4-węglotioilo)piperazyn-1-ylo)izoindolino-1,3-dionu, Element budulcowy degradera białek, Koniugat ligandu sieciującego z ligazą E3
About This Item
Polecane produkty
ligand
6F,C5-Pomalidomide
Poziom jakości
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C(N2C(C(C=C(F)C(N3CCN(C(C4CCNCC4)=S)CC3)=C5)=C5C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
InChI
1S/C23H26FN5O4S.ClH/c24-16-11-14-15(22(33)29(21(14)32)17-1-2-19(30)26-20(17)31)12-18(16)27-7-9-28(10-8-27)23(34)13-3-5-25-6-4-13;/h11-13,17,25H,1-10H2,(H,26,30,31);1H
Klucz InChI
KFKOGFHONWLHKV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)