Merck
934313
Sigma-Aldrich
Thalidomide-4-hydroxyacetate
≥95.0%
Synonim(y):
Kwas 2-((2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1,3-dioksoizoindolin-4-ylo)oksy)octowy, Kwas 2-(2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1,3-dioksoizoindol-4-ylo)oksyoctowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H12N2O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
ligand
thalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Formularz
powder or crystals
kolor
off-white to light yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(O)COC1=CC=CC=2C(=O)N(C(=O)C12)C3C(=O)NC(=O)CC3
Klucz InChI
ZVWIXIGBWIEDFO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sfunkcjonalizowany ligand cereblonowy do rozwoju PROTAC opartych na talidomidzie. Umożliwia szybką koniugację z łącznikami karboksylowymi dzięki obecności grupy aminowej w reakcjach sprzęgania peptydów. Nadaje się do przyłączania łączników poprzez aminowanie redukcyjne i jest podstawowym budulcem do tworzenia biblioteki degraderów białek.
Technology Spotlight:
Bloki konstrukcyjne degraderów do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degraderów białek
Informacje prawne
11779 jest zastrzeżonym znakiem towarowym Arvinas Operations, Inc. i jest używany na podstawie licencji.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
934313-100MG4065270069931