Merck
641375
Sigma-Aldrich
4-Fluorophthalic anhydride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H3FO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
166.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
75-79 °C (lit.)
grupa funkcyjna
anhydride
ester
fluoro
ciąg SMILES
Fc1ccc2C(=O)OC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H3FO3/c9-4-1-2-5-6(3-4)8(11)12-7(5)10/h1-3H
Klucz InChI
XVMKZAAFVWXIII-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Bezwodnik 4-fluoroftalowy jest fluorowanym blokiem budulcowym powszechnie stosowanym w syntezie chemicznej do przygotowania poliimidu, pestycydów, herbicydów i fungicydów. Może być syntetyzowany przez traktowanie bezwodnika 4-chloroftalowego fluorkiem potasu.
Zastosowanie
Bezwodnik 4-fluoroftalowy może być użyty jako reagent do przygotowania:
  • 4-amino podstawionych ftalimidów mających zastosowanie jako potencjalne sondy fluorescencyjne i fluorescencyjne związki bioaktywne.
  • Monomer 4,4′-bis(4-fluoroftalimido)eteru difenylowego, który jest stosowany w syntezie polimerów kardenolidowych w reakcji polimeryzacji z podstawieniem nukleofilowym.
  • Asymetryczne poliimidy w reakcji polikondensacji w roztworze.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Synthesis of high performance phenolphthalein-based cardo poly (ether ketone imide) s via aromatic nucleophilic substitution polymerization
Liu Jiangtao, et al.
Polymer, 70, 30-37 (2015)
Vu H Nguyen et al.
EJNMMI research, 3(1), 80-80 (2013-12-18)
Sigma2 (σ2) receptors are highly expressed in cancer cell lines and in tumours. Two novel selective 18F-phthalimido σ2 ligands, 18F-SIG343 and 18F-SIG353, were prepared and characterised for their potential tumour imaging properties. Preparation of 18F-SIG343 and 18F-SIG353 was achieved via
Ahmad Arabi Shamsabadi et al.
ChemSusChem, 11(2), 472-482 (2017-11-07)
In addition to possessing excellent chemical, mechanical, and thermal stability, polyimides and polyetherimides have excellent solubility in many solvents, which renders them suitable for membrane preparation. Two new monomers [a pentiptycene-based dianhydride (PPDAn) and a pentiptycene imide-containing diamine (PPImDA)] and