Merck
934305
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-PEG1-C2-amine HCl
≥95.0%
Synonim(y):
4-[[2-(2-Aminoethoxy)ethyl]amino]-2-(2,6-dioxo-3-piperidinyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20N4O5 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.36 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Postać
powder or crystals
kolor
faint yellow to dark yellow
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.O=C1NC(=O)C(N2C(=O)C=3C=CC=C(NCCOCCN)C3C2=O)CC1
Informacje prawne
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)