Merck
927791
Sigma-Aldrich
Bis(di-tert-butyl(4-dimethylaminophenyl)phosphine)dichloropalladium(II) ChemBeads
Synonim(y):
(A-taPhos)2PdCl2, Pd(amfos)Cl2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H56Cl2N2P2Pd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
708.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
~ 5 wt.% loading of catalyst
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl.CN(C)c1ccc(cc1)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C.CN(C)c2ccc(cc2)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C16H28NP.2ClH.Pd/c2*1-15(2,3)18(16(4,5)6)14-11-9-13(10-12-14)17(7)8;;;/h2*9-12H,1-8H3;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
DWOZNANUEDYIOF-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Przewodnik po katalizowanych palladem reakcjach krzyżowego sprzęgania
Katalizowane palladem sprzęganie jodo-α-β-nienasyconych estrów w celu uzyskania tetrapodstawionych olefin
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads
Do zastosowań na większą skalę, produkt dostępny również w postaci sproszkowanej (678740).
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.