Merck
928283
Sigma-Aldrich
RuPhos Pd G3 ChemBeads
Synonim(y):
Adam’s (2-Dicyclohexylphosphino-2′,6′-diisopropoxy-1,1′-biphenyl)[2-(2′-amino-1,1′-biphenyl)]palladium(II) methanesulfonate, RuPhos-G3-Palladacycle, RuPhos-Pd-G3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C43H56NO5PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
836.37
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.82
Postać
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
zakres etykietowania
~5 wt. % loading of catalyst
ciąg SMILES
NC1=C(C2=C([Pd](OS(=O)(C)=O)P(C3CCCCC3)(C4CCCCC4)C5=CC=CC=C5C6=C(C=CC=C6OC(C)C)OC(C)C)C=CC=C2)C=CC=C1
Opis ogólny
RuPhos Pd G3 is a third generation (G3) Buchwald precatalyst that can be used in cross-coupling reactions for the formation of C-C, C–N, C–O, C–F, C–CF3, and C–S bonds. It is air-, moisture-, and thermally-stable and is highly soluble in a wide range of common organic solvents. Some of its unique features include lower catalyst loadings, shorter reaction time, efficient formation of the active catalytic species and accurate control of ligand: palladium ratio.
For larger scale uses, product also available in powdered form (763403)
Zastosowanie
RuPhos Pd G3 can be used as a pre-catalyst in the following protocols:
Palladium-catalyzed Suzuki coupling of 5-p-toluenesulfonyltetrazoles with arylboronic acids to synthesize 1,5-disubstituted tetrazoles.Suzuki-Miyaura catalyst-transfer polycondensation (SCTP) of 3-alkylthiophenes in the presence of N-methylimidodiacetic (MIDA)-boronate monomers. Suzuki-Miyaura-cross-coupling of aminothiophenes.
ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.