Kluczowe dokumenty
928305
cataCXium® A Pd G3 ChemBeads
Synonim(y):
Mesylan[(di(1-adamantylo)-n-butylofosfiny)-2-(2′-amino-1,1′-bifenylo)]palladu(II), [(Di(1-adamantylo)-butylofosfina)-2-(2′-amino-1,1′-bifenylo)]metanosulfonian palladu(II), cataCXium-A-Pd-G3
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
~ 4 wt.% loading of catalyst
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
[Pd+2].P(C76CC8CC(C7)CC(C6)C8)(C43CC5CC(C4)CC(C3)C5)CCCC.[S](=O)(=O)([O-])C.Nc1c(cccc1)c2[c-]cccc2
Klucz InChI
QFHMWCPYABRFMY-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
- Bezpośredniej orto-arylacji kwasów pirydynokarboksylowych.
- Katalizowanie sprzęgania krzyżowego Suzuki-Miyaura w syntezie 1-heteroarylo-3-azabicyklo[3.1.0]heksanów.
- Katalizowane palladem karbonylacyjne karboperfluoroalkilowanie alkinów.
- Reakcja sprzęgania Suzuki-Miyaura geminalnych bis(borylo)cyklopropanów w syntezie różnych gem-dipodstawionych cyklopropanów.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads
Do zastosowań na większą skalę, produkt dostępny jest również w postaci sproszkowanej (761435).
Inne uwagi
Wszechstronne metody dozowania submiligramowych ilości ciał stałych za pomocą kulek powlekanych chemicznie do eksperymentów o wysokiej przepustowości
Sprzęganie krzyżowe elektrofili wspomagane przez koraliki chemiczne o wysokiej przepustowości ujawnia nowy komplementarny ligand
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.