Kluczowe dokumenty
927775
XPHOS PD G2 ChemBeads
Synonim(y):
Chloro(2-dicykloheksylofosfino-2′,4′,6′-triizopropylo-1,1′-bifenylo)[2-(2′-amino-1,1′-bifenylo)]pallad(II), Prekatalizator XPhos drugiej generacji, X-Phos prekatalizator chlorku palladu aminobifenylu, XPhos-Pd-G2
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
~ 5 wt.% loading of catalyst
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
Cl[Pd@@]1(C2=C(C3=C(N1)C=CC=C3)C=CC=C2)P(C4CCCCC4)(C5=CC=CC=C5C6=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C6C(C)C)C7CCCCC7
InChI
1S/C33H49P.C12H10N.ClH.Pd/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;-1;;+2/p-1
Klucz InChI
HLXMDSGYOJBEBA-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Do zastosowań na większą skalę produkt dostępny jest również w postaci sproszkowanej (741825).
Zastosowanie
- Katalizowane palladem reakcje sprzęgania Suzuki-Miyaura organotrifluoroboranów i sulfaminianów potasu.
- Reakcje krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura wrażliwych kwasów arylowych i heteroaryloboronowych.
- Synteza drugorzędowych aminometylotrifluoroboranów potasu chronionych Boc, poprzez reakcję krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura.
- Szeroko stosowane w reakcjach krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura.
- ChemBeads to szklane kulki pokryte powłoką chemiczną. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje żadnych innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, co pozwala użytkownikowi na dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads
Inne uwagi
Wszechstronne metody dozowania submiligramowych ilości ciał stałych za pomocą kulek powlekanych chemicznie do eksperymentów o wysokiej przepustowości
Sprzęganie krzyżowe elektrofili wspomagane przez koraliki chemiczne o wysokiej przepustowości ujawnia nowy komplementarny ligand
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.