Merck
928313
Sigma-Aldrich
tBuBrettPhos Pd G3 ChemBeads
Synonim(y):
tert-BuBrettPhos-Pd-G3, [(2-di-tert-butylofosfino-3,6-dimetoksy-2′,4′,6′-triizopropylo-1,1′-bifenylo)-2-(2′-amino-1,1′-bifenylo)]metanosulfonian palladu(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C44H62NO5PPdS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
854.43
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.82
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
~ 5 wt.% loading of catalyst
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
[Pd+]c3c(cccc3)c4c(cccc4)N.P(C(C)(C)C)(C(C)(C)C)c1c(ccc(c1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC)OC.[S](=O)(=O)([O-])C
InChI
1S/C31H49O2P.C12H10N.CH4O3S.Pd/c1-19(2)22-17-23(20(3)4)27(24(18-22)21(5)6)28-25(32-13)15-16-26(33-14)29(28)34(30(7,8)9)31(10,11)12;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;1-5(2,3)4;/h15-21H,1-14H3;1-6,8-9H,13H2;1H3,(H,2,3,4);/q;;;+1/p-1
Klucz InChI
GAQPAUHHECNHNS-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
tBuBrettPhos Pd G3 to prekatalizator Buchwalda trzeciej generacji (G3), który może być stosowany w reakcjach sprzęgania krzyżowego do tworzenia wiązań C-C, C-N, C-O, C-F, C-CF3 i C-S. Jest on stabilny pod wpływem powietrza, wilgoci i temperatury oraz wysoce rozpuszczalny w szerokiej gamie popularnych rozpuszczalników organicznych. Niektóre z jego unikalnych cech obejmują niższe obciążenie katalizatora, krótszy czas reakcji, wydajne tworzenie aktywnych gatunków katalitycznych i dokładną kontrolę stosunku ligandu do palladu.
Do zastosowań na większą skalę produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (745979).
Zastosowanie
tBuBrettPhos Pd G3 został użyty jako prekatalizator do N-arylowania estrów aminokwasów triflanami arylowymi w łagodnych warunkach reakcji i przy minimalnej racemizacji estru aminokwasu. Może być również stosowany do katalizowania konwersji halogenków arylowych do fenoli w obecności benzaldoksymu jako surogatu wodorotlenku.
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.