Merck
928356
Sigma-Aldrich
Xantphos ChemBeads
Synonim(y):
4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H32OP2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
578.62
Kod UNSPSC:
12352005
NACRES:
NA.82
Postać
solid
Poziom jakości
skład
~ 4 wt.% loading of catalyst
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
CC1(c2c(Oc3c1cccc3P(c4ccccc4)c5ccccc5)c(P(c6ccccc6)c7ccccc7)ccc2)C
InChI
1S/C39H32OP2/c1-39(2)33-25-15-27-35(41(29-17-7-3-8-18-29)30-19-9-4-10-20-30)37(33)40-38-34(39)26-16-28-36(38)42(31-21-11-5-12-22-31)32-23-13-6-14-24-32/h3-28H,1-2H3
Klucz InChI
CXNIUSPIQKWYAI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Ligand used in a synthesis of heterocycles by palladium-catalyzed C-N cross coupling of 3-bromothiophenes with 2-aminopyridines. Also used in a ruthenium-catalyzed alkylation of active methylene compounds with alcohols.
  • Metal chelating ligand for catalysis.
  • ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
For larger scale uses, product also available in powdered form (526460)
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.