Kluczowe dokumenty
927759
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride ChemBeads
Synonim(y):
PdCl2(PPh3)2, Dichlorek bis(trifenylofosfiny) palladu(II), Dichlorobis(trifenylofosfina)pallad(II)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
~ 5 wt.% loading of catalyst
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl.c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Katalizowane palladem sprzęganie jodo-α-β-nienasyconych estrów w celu uzyskania tetrapodstawionych olefin
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads
Do zastosowań na większą skalę produkt dostępny jest również w postaci sproszkowanej (208671).
Inne uwagi
Wszechstronne metody dozowania submiligramowych ilości ciał stałych za pomocą kulek powlekanych chemicznie do eksperymentów o wysokiej przepustowości
Sprzęganie krzyżowe elektrofili wspomagane przez koraliki chemiczne o wysokiej przepustowości ujawnia nowy komplementarny ligand
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.