Key Documents
412740
Bis(triphenylphosphine)palladium(II) dichloride
Synonim(y):
Dichlorobis(triphenylphosphine)palladium(II), Palladium(II)bis(triphenylphosphine) dichloride, PdCl2(PPh3)2
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
ciąg SMILES
Cl[Pd]Cl.c1(P(c2ccccc2)c3ccccc3)ccccc1.c4(P(c5ccccc5)c6ccccc6)ccccc4
InChI
1S/2C18H15P.2ClH.Pd/c2*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;;;/h2*1-15H;2*1H;/q;;;;+2/p-2
Klucz InChI
YNHIGQDRGKUECZ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- As model catalyst for the evaluation of functionalized silica′s for the adsorptive recovery of homogeneous catalysts, via its interaction with metal centre.
- As catalyst in the synthesis of diphenylacetylene.
- One-pot synthesis of furoquinolines, via Pd-catalyzed Sonogashira coupling followed by Cu(I) catalyzed ring closure.
- Catalyst for Sonogashira coupling of aryl alkynes to 2-bromothiazole and 2-bromothiophene.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1A
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
A variety of transition-metal catalysts for the Suzuki coupling reaction are now available in our catalog. The majority of these catalysts are palladium- and nickelbased, typically utilizing phosphine-derived ligands.
The Heck reaction is the palladium catalyzed cross-coupling reaction between alkenes and aryl or vinyl halides (or triflates) to afford substituted alkenes.