Kluczowe dokumenty
205540
Copper(I) iodide
98%
Synonim(y):
Cuprous iodide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for analytical purposes
ciśnienie pary
10 mmHg ( 656 °C)
Próba
98%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: catalyst
core: copper
mp
605 °C (lit.)
gęstość
5.62 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Cu+].[I-]
InChI
1S/Cu.HI/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
LSXDOTMGLUJQCM-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT RE 1 Oral
Organy docelowe
Thyroid
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)