Merck
226823
Sigma-Aldrich
Silver iodide
99%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AgI
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.77
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
for analytical purposes
Próba
99%
Formularz
powder
gęstość
5.68 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag.HI/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
MSFPLIAKTHOCQP-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Memrystory o ujemnej rezystancji różnicowej (NDR): Jodek srebra jest wykorzystywany w rozwoju memrystorów masowych wykazujących ujemną rezystancję różnicową (NDR). Memrystory te są niezbędne do tworzenia nieulotnych urządzeń pamięciowych i neuromorficznych systemów obliczeniowych. Wykazano, że dostrajanie składu memrystorów AgI zwiększa ich wydajność, czyniąc je istotnymi komponentami w zaawansowanych zastosowaniach elektronicznych (Naik i Rabinal, New Journal of Chemistry, 2021).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stereochemical systematics of metal clusters. Crystallographic evidence for a new cubane. dblharw. chair isomerism in tetrameric triphenylphosphine silver iodide,(Ph3P) 4Ag4I4.
Teo BK and Calabrese JC.
Inorganic Chemistry, 15(10), 2474-2486 (1976)
Behavior of the low-frequency conductivity of silver iodide nanocomposites in the superionic phase transition region.
Vergent'ev TV, et al.
Physics of the Solid State, 55(1), 175-180 (2013)
Xunsi Wang et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 86, 586-589 (2011-12-06)
A serious of tellurium based chalcogenide glass were prepared and investigated. As it being transparent nearly up to 25 μm and strong anti-hydrability, it becomes an optimized material for far-infrared application. Here, AgI was incorporated into the glasses acting as
Formation, structure, and polymorphism of novel lowest-dimensional AgI nanoaggregates by encapsulation in carbon nanotubes.
Matteo Baldoni et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 3(10), 1730-1734 (2007-09-13)
Yu Sakurai et al.
The Tohoku journal of experimental medicine, 228(4), 317-323 (2012-11-08)
Nanomaterials have great potential in the field of medicine and have been studied extensively. In a previous study, we addressed the potential of silver iodide (AgI) as X-ray contrast media, because it possessed high imaging ability in the measurement by