Merck
924024
Sigma-Aldrich
Silver bromide
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Bromek argentyny, Bromek srebra(I), Monobromek srebra
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
AgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.77
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder, crystals or chunks
mp
432 °C (lit.)
gęstość
6.473 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Ag]
InChI
1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Bromek srebra (AgBr) o czystości 99,9% metali śladowych jest związkiem nieorganicznym stosowanym w różnych dziedzinach ze względu na jego niezwykłą światłoczułość, właściwości optyczne i wysoką czystość.
Zastosowanie
Bromek srebra (AgBr) jest obiecującym fotokatalizatorem o wąskim paśmie wzbronionym. Trójwymiarowe hydrożele zawierające AgBr wykazują wyjątkowe właściwości antybakteryjne, dzięki czemu idealnie nadają się do fotochromowych soczewek kontaktowych. Aerożele na bazie grafenu stosowane jako nośniki katalizatorów dla AgBr wykazały wysoką aktywność fotokatalityczną, skuteczną w fotodegradacji zanieczyszczeń organicznych i zastosowaniach antybakteryjnych. Dodatkowo, AgBr może być wykorzystywany do syntezy nanocząstek bromku srebra, które mają zastosowanie w katalizie, czujnikach i urządzeniach fotonicznych. Bromek srebra jest również wykorzystywany w badaniach do tworzenia cienkich warstw i powłok o unikalnych właściwościach optycznych i elektronicznych.
Cechy i korzyści
Bromek srebra o czystości 99,9% metali śladowych minimalizuje zanieczyszczenie innymi metalami, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań wymagających wysokiej precyzji i wydajności. Ta wyjątkowa czystość zapewnia spójne i niezawodne właściwości, które są niezbędne w badaniach naukowych i zaawansowanych procesach przemysłowych.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)