ciśnienie pary
1 mmHg ( 912 °C)
Poziom jakości
linia produktu
ReagentPlus®
Próba
99%
Formularz
powder or chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: silver
mp
455 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cl[Ag]
InChI
1S/Ag.ClH/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
HKZLPVFGJNLROG-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
- In the preparation of 1,2,3-triazoles from alkynes and azides.
Silver chloride is also be used:
- As a precursor salt to synthesize silver nanoparticles.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?