Key Documents
223638
Silver oxide
predominantly silver(II) oxide
About This Item
Polecane produkty
opis
mixture
Postać
powder and chunks
zanieczyszczenia
silver(I) oxide (remainder)
gęstość
7.483 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O=[Ag]
InChI
1S/Ag.O
Klucz InChI
OTCVAHKKMMUFAY-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis