Kluczowe dokumenty
924016
Silver bromide
≥99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Argentous bromide, Silver monobromide, Silver(I) bromide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99.99% trace metals basis
Formularz
powder, crystals or chunks
mp
432 °C (lit.)
gęstość
6.473 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Ag]
InChI
1S/Ag.BrH/h;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
ADZWSOLPGZMUMY-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)