Kluczowe dokumenty
905119
all-cis-Hexafluorocylclohexane
Synonim(y):
all-cis-1,2,3,4,5,6-heksafluorocykloheksan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6F6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
192.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Formularz
solid
mp
289-290 °C
grupa funkcyjna
fluoro
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[C@@H]1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]1F)F)F)F)F
Klucz InChI
PQJGSPVYVGXTJW-JMVOWJSSSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Włączenie fluoru do związków agrochemicznych i farmaceutycznych cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na możliwość precyzyjnego dostrojenia polarności, wartości pKA, konformacji i stabilności metabolicznej. Pochodzący z cis-selektywnego uwodornienia opracowanego przez Gloriusa i współpracowników, ten fluorowany związek wykazuje różnorodne zastosowanie jako budulec do syntezy chemicznej. Całkowicie cis-multifluorowane cykloheksany cieszą się dużym zainteresowaniem w chemii materiałów. All-cis-1,2,3,4,5,6-heksafluorocykloheksan, nazywany cząsteczką z głową Janusa, jest jednym z najbardziej polarnych znanych związków. Materiały ciekłokrystaliczne są znanymi zastosowaniami dla all-cis-multifluorowanych cykloheksanów.
Zautomatyzuj swoje reakcje fluorowania z Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002).
Zautomatyzuj swoje reakcje fluorowania z Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Neil S Keddie et al.
Nature chemistry, 7(6), 483-488 (2015-05-21)
The highest-energy stereoisomer of 1,2,3,4,5,6-hexafluorocyclohexane, in which all of the fluorines are 'up', is prepared in a 12-step protocol. The molecule adopts a classic chair conformation with alternate C-F bonds aligned triaxially, clustering three highly electronegative fluorine atoms in close
Mario P Wiesenfeldt et al.
Science (New York, N.Y.), 357(6354), 908-912 (2017-08-12)
All-cis-multifluorinated cycloalkanes exhibit intriguing electronic properties. In particular, they display extremely high dipole moments perpendicular to the aliphatic ring, making them highly desired motifs in material science. Very few such motifs have been prepared, as their syntheses require multistep sequences