Kluczowe dokumenty
31494
Silver sulfate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Próba
≥99.5%
Formularz
crystalline
zanieczyszczenia
≤0.02% Insoluble matter and silver chloride
≤0.03% substances not precipitated by HCl
mp
652 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 ppm
Cd: ≤50 ppm
Co: ≤50 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤10 ppm
K: ≤100 ppm
Na: ≤200 ppm
Ni: ≤10 ppm
Pb: ≤10 ppm
Zn: ≤5 ppm
ciąg SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Opis ogólny
Zastosowanie
- Iodination reagent in combination with iodine for the synthesis of iododerivatives.
- Silver sulfate reagent, which is required for the determination of Chemical Oxygen Demand (COD).
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?