Kluczowe dokumenty
919764
Grubbs Catalyst® M204 ChemBeads
Synonim(y):
(1,3-bis(2,4,6-trimetylofenylo)-2-imidazolidynylideno)dichloro(fenylometyleno)(trikloheksylofosfina)ruten, 7528 2nd Generation, 7528 M2a (C848), Benzylideno[1,3-bis(2,4,6-trimetylofenylo)-2-imidazolidynylideno]dichloro(trikloheksylofosfina)ruten, Dichloro[1,3-bis(2,4,6-trimetylofenylo)-2-imidazolidynyliden](benzyliden)(tricykloheksylofosfina)ruten(II)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
~ 4 wt.% loading of catalyst
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: ruthenium
reaction type: Ring-Opening Polymerization
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC1=CC(C)=CC(C)=C1N(CCN2C3=C(C=C(C=C3C)C)C)[C-2]2=[Ru+6](P(C4CCCCC4)(C5CCCCC5)C6CCCCC6)([Cl-])([Cl-])=[C-2]C7=CC=CC=C7
InChI
1S/C21H26N2.C18H33P.C7H6.2ClH.Ru/c1-14-9-16(3)20(17(4)10-14)22-7-8-23(13-22)21-18(5)11-15(2)12-19(21)6;1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;1-7-5-3-2-4-6-7;;;/h9-12H,7-8H2,1-6H3;16-18H,1-15H2;1-6H;2*1H;/q;;;;;+2/p-2
Klucz InChI
FCDPQMAOJARMTG-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Może być również stosowany jako katalizator:
Do syntezy kumaryn ze związków fenolowych poprzez RCM.
Do rozszczepiania drugorzędowych(E)-allilowych wicydioli do aldehydów.
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads
Do zastosowań na większą skalę produkt jest również dostępny w postaci sproszkowanej (569747).
Inne uwagi
Technologia katalizatora Grubbsa do metatezy olefin firmy Aldrich
High-Throughput Reaction Screening with Nanomoles of Solid Reagents Coated on Glass Beads
Wszechstronne metody dozowania submiligramowych ilości ciał stałych przy użyciu kulek powlekanych chemicznie do eksperymentów o wysokiej przepustowości
Sprzęganie krzyżowe elektrofili z wykorzystaniem kulek chemicznych umożliwiających wysoką przepustowość ujawnia nowy komplementarny ligand
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation - Flam. Sol. 2
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.