Merck
927805
Sigma-Aldrich
Zinc Acetate ChemBeads
Synonim(y):
Zn(OAc)2
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6O4Zn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.48
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.82
Formularz
solid
Poziom jakości
skład
~ 4 wt.% loading of catalyst
ciąg SMILES
CC(O[Zn]OC(C)=O)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Zn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
Klucz InChI
DJWUNCQRNNEAKC-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Octan cynku może być stosowany w syntezie warstwowych Zn-arylofosfonianów o potencjalnym zastosowaniu w sorpcji, wymianie jonowej lub katalizie. Może być również stosowany do ultradźwiękowego przygotowania nanocząstek siarczku cynku powlekanych na cząstkach krzemionki.
ChemBeads to szklane kulki powlekane chemicznie. ChemBeads oferują lepszą płynność i jednorodność chemiczną, idealną do zautomatyzowanego dozowania substancji stałych i eksperymentów o wysokiej przepustowości. Metoda tworzenia ChemBeads nie wykorzystuje innych substancji chemicznych ani środków powierzchniowo czynnych, umożliwiając użytkownikowi dokładne dozowanie submiligramowych ilości substancji chemicznych.
Dowiedz się więcej o produktach ChemBeads
Do zastosowań na większą skalę, produkt dostępny również w postaci sproszkowanej (383317).
Piktogramy
Health hazardCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.