Merck
928364
Sigma-Aldrich
XPhos ChemBeads
Synonim(y):
2-Dicyclohexylphosphino-2’,4’,6’-triisopropylbiphenyl
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H49P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
476.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.82
Próba
~6 wt.% loading of catalyst
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
zakres etykietowania
~6 wt. % loading of catalyst
InChI
1S/C33H49P/c1-23(2)26-21-30(24(3)4)33(31(22-26)25(5)6)29-19-13-14-20-32(29)34(27-15-9-7-10-16-27)28-17-11-8-12-18-28/h13-14,19-25,27-28H,7-12,15-18H2,1-6H3
Klucz InChI
UGOMMVLRQDMAQQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
XPhos [2-Dicyclohexylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl] is an air-stable electron-rich biaryl monophosphine ligand developed by the Buchwald group to enhance the reactivity of palladium catalysis during cross-coupling reactions.
For larger scale uses, product also available in powdered form (638064)
Zastosowanie
Preferred ligand for greener Sonogashira coupling in TPGS-750-M.
  • Preparation of functionalized benzylic sulfones via palladium-catalyzed Negishi cross-coupling between alkyl sulfones and aryl halides.
  • Along with pre-milled palladium(II) acetate as a pre-catalyst for the Stille cross-coupling of aryl chlorides with tributylarylstannanes to form the corresponding biaryl compounds.
  • Along with platinum chloride to catalyze the hydrosilylation of terminal arylalkynes with silanes to form functionalized β-(E)-vinylsilanes.
  • Ligand used in a Pd-catalyzed Suzuki coupling leading to C-15 analogs of vindoline.Direct annulation of 2-haloanilines to indoles and tryptophans catalyzed by Pd. Synthesis of regioregular polythiophenes.
    ChemBeads are chemical coated glass beads. ChemBeads offer improved flowability and chemical uniformity perfect for automated solid dispensing and high-throughput experimentation. The method of creating ChemBeads uses no other chemicals or surfactants allowing the user to accurately dispense sub-milligram amounts of chemical.
Learn more about ChemBeads products
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
ChemBeads, szklane kulki pokryte katalizatorem, dozują stałe odczynniki chemiczne do wysokoprzepustowych badań przesiewowych reakcji w skali nanomolowej.