Merck
761311
Sigma-Aldrich
cataCXium® A Pd G2
Synonim(y):
cataCXium A-Pd-G2, Chloro[(di(1-adamantyl)-N-butylphosphine)-2-(2-aminobiphenyl)]palladium(II)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H49ClNPPd
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
668.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
Właściwości
generation 2
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
220 °C (decomposition)
grupa funkcyjna
amine
phosphine
ciąg SMILES
Nc1ccccc1-c2ccccc2[Pd]Cl.CCCCP([C@@]34C[C@@H]5C[C@@H](C[C@@H](C5)C3)C4)[C@@]67C[C@@H]8C[C@@H](C[C@@H](C8)C6)C7
InChI
1S/C24H39P.C12H10N.ClH.Pd/c1-2-3-4-25(23-11-17-5-18(12-23)7-19(6-17)13-23)24-14-20-8-21(15-24)10-22(9-20)16-24;13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10;;/h17-22H,2-16H2,1H3;1-6,8-9H,13H2;1H;/q;;;+1/p-1/t17-,18+,19-,20-,21+,22-,23-,24-;;;
Klucz InChI
CAVPLNLGXHYGIR-DVBMAMJVSA-M
Zastosowanie
cataCXium® A Pd G2 is a Buchwald′s second generation catalyst that can be used as a palladium source for the coupling of potassium 1-(benzyloxy)alkyltrifluoroborates with aryl and heteroaryl chlorides via Suzuki-Miyaura reaction to yield protected secondary alcohols.
Informacje prawne
cataCXium is a registered trademark of Umicore AG & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3