Kluczowe dokumenty
Z516635
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
angled, capacity 500 mL, joint: ST/NS 29/32
Synonim(y):
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
three-neck
Połączenie
joint: ST/NS29/32
sterylność
non-sterile
Właściwości
closure type Standard Taper Joint
opakowanie
pack of 1
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
500 mL
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)