Merck
934402
Sigma-Aldrich
2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-5-(piperidin-4-yl)isoindole-1,3-dione hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-5-(piperydyn-4-ylo)izoindolino-1,3-dion, 1H-izoindolo-1,3(2H)-dion, 2-(2,6-diokso-3-piperydynylo)-5-(4-piperydynylo)-, chlorowodorek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H19N3O4 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
341.36 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1CCC(CC1)c2cc3c(cc2)C(=O)N(C3=O)C4CCC(=O)NC4=O
InChI
1S/C18H19N3O4/c22-15-4-3-14(16(23)20-15)21-17(24)12-2-1-11(9-13(12)18(21)25)10-5-7-19-8-6-10/h1-2,9-10,14,19H,3-8H2,(H,20,22,23)
Klucz InChI
KOGMQASWKIDFRN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Sfunkcjonalizowany ligand cereblonowy do rozwoju PROTAC opartych na talidomidzie. Umożliwia szybką koniugację z łącznikami karboksylowymi dzięki obecności grupy aminowej w reakcjach sprzęgania peptydów. Nadaje się do przyłączania łączników poprzez aminowanie redukcyjne i stanowi podstawowy budulec do tworzenia biblioteki degraderów białek.
Technology Spotlight
Bloki konstrukcyjne degradera do ukierunkowanej degradacji białek
Bloki konstrukcyjne degradera białek.
Informacje prawne
PROTAC jest zastrzeżonym znakiem towarowym Arvinas Operations, Inc. i jest używany na podstawie licencji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of