Merck
934291
Sigma-Aldrich
Thalidomide-O-amido-C8-NH2 trifluoroacetate
≥95.0%
Synonim(y):
N-(8-Aminooctyl)-2-((2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4-yl)oxy)acetamide trifluoroacetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H30N4O6·C2HF3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
572.53
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.21
ligand
thalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95.0%
Postać
powder or crystals
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(C(F)(F)F)[O-].O=C(COC1=CC=CC(C(N2C3C(NC(CC3)=O)=O)=O)=C1C2=O)NCCCCCCCC[NH3+]
Zastosowanie
A functionalized cereblon ligand for development of Thalidomide based PROTACs. Allows rapid conjugation with carboxyl linkers due to presence of amine group via peptide coupling reactions. Amenable for linker attachement via reductive amination, and a basic building block for making protein degrader library.
Technology Spotlight:
Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Informacje prawne
PROTAC® is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Repr. 1A
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3