Merck
930695
Sigma-Aldrich
4-Aminomethyl-2-(2,6-dioxopiperidin-3-yl)isoindole-1,3-dione hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Chlorowodorek 1H-izoindolo-1,3(2H)-dionu, 4-(aminometylo)-2-(2,6-diokso-3-piperydynylo)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H13N3O4 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.27 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.26
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCC1=C(C(N(C2CCC(NC2=O)=O)C3=O)=O)C3=CC=C1
InChI
1S/C14H13N3O4/c15-6-7-2-1-3-8-11(7)14(21)17(13(8)20)9-4-5-10(18)16-12(9)19/h1-3,9H,4-6,15H2,(H,16,18,19)
Klucz InChI
TUMJPYMYNBEMDD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorowodorek 4-aminometylo-2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)izoindolo-1,3-dionu jest funkcjonalizowanym ligandem Cereblon stosowanym do opracowywania bloków budulcowych degraderów białek. Zawiera końcową grupę aminową, umożliwiającą szybkie sprzęganie łączników zawierających karboksyl. Podstawowy budulec do opracowania biblioteki degraderów białek.
Informacje prawne
11779 jest zastrzeżonym znakiem towarowym Arvinas Operations, Inc. i jest używany na podstawie licencji.
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
930695-50MG4065268892701