Merck
929441
Sigma-Aldrich
C5-Pomalidomide-piperazine hydrochloride
≥95%
Synonim(y):
Chlorowodorek 2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-5-(piperazyn-1-ylo)izoindolino-1,3-dionu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N4O4 · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.35 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1N(C2CCC(NC2=O)=O)C(C3=CC=C(N4CCNCC4)C=C31)=O
Klucz InChI
GFCKACFUYUKAPW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek, chlorowodorek C5-pomalidomidu-piperazyny, umożliwia syntezę cząsteczek do badań nad ukierunkowaną degradacją białek i 11779 (chimerami ukierunkowanymi na proteolizę). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN), sztywny łącznik i grupę nitroweratryloksykarbonylową, która może ulegać fotolizie, tworząc aminę zawieszoną w celu reaktywności z kwasem karboksylowym na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i degraderem, przygotowuje się wiele analogów do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W połączeniu z innymi blokami budulcowymi degraderów białek z końcową aminą, równoległa synteza może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek degraderów, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Block.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of