Merck
920789
Sigma-Aldrich
Pomalidomide-pyridine-PEG1-piperazine hydrochloride
Synonim(y):
Blok konstrukcyjny degradera białek dla badań 11779, Chlorowodorek N-(2-(2,6-dioksopiperydyn-3-ylo)-1,3-dioksoizoindolin-4-ylo)-2-(6-(3-(piperazyn-1-ylo)propoksy)pirydyn-3-ylo)acetamidu, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Szablon do syntezy ukierunkowanego degradera białek
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H30N6O6 · xHCl
Masa cząsteczkowa:
534.56 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Formularz
powder or crystals
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(N(C1CCC(NC1=O)=O)C2=O)C3=C2C=CC=C3NC(CC4=CC=C(OCCCN5CCNCC5)N=C4)=O.Cl
InChI
1S/C27H30N6O6.ClH/c34-21-7-6-20(25(36)31-21)33-26(37)18-3-1-4-19(24(18)27(33)38)30-22(35)15-17-5-8-23(29-16-17)39-14-2-11-32-12-9-28-10-13-32;/h1,3-5,8,16,20,28H,2,6-7,9-15H2,(H,30,35)(H,31,34,36);1H
Klucz InChI
NQWAQGYTEGUDBW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek, chlorowodorek pomalidomidu-pirydyny-PEG1-piperazyny, umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący Cereblon (CRBN), łącznik o dodatkowej sztywności i aminę zawieszoną w celu reaktywności z kwasem karboksylowym na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degradera białek z aminą zawieszoną, synteza równoległa może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of