Key Documents
923877
Pomalidomide-piperazine-C1-4-piperidine hydrochloride
Synonim(y):
2-(2,6-Dioxopiperidin-3-yl)-4-(4-(piperidin-4-ylmethyl)piperazin-1-yl)isoindoline-1,3-dione hydrochloride, Crosslinker−E3 ligase ligand conjugate, Protein degrader building block
About This Item
Polecane produkty
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1C(N2C(C(C=CC=C3N4CCN(CC5CCNCC5)CC4)=C3C2=O)=O)CCC(N1)=O.Cl
Zastosowanie
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Protein Degrader Building Blocks
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)