Merck
902659
Sigma-Aldrich
Amino-PEG6-t-butyl ester
Synonim(y):
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oate, H2N-PEG6-CH2CH2COOtBu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H39NO8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
409.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n/D 1.4562
gęstość
1.06581 g/mL
grupa funkcyjna
amine
ester
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C19H39NO8/c1-19(2,3)28-18(21)4-6-22-8-10-24-12-14-26-16-17-27-15-13-25-11-9-23-7-5-20/h4-17,20H2,1-3H3
Klucz InChI
QGSFECNPSLZGGT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Ten heterobifunkcyjny, usieciowany PEG-linker zawiera na jednym końcu grupę aminową, a na drugim grupę karboksylową zabezpieczoną t-butylem, którą można usunąć w warunkach kwasowych. Hydrofilowy łącznik PEG ułatwia rozpuszczalność w zastosowaniach biologicznych. Ester amino-PEG6-t-butylowy może być stosowany do biokoniugacji lub jako budulec do syntezy małych cząsteczek, koniugatów małych cząsteczek i/lub biomolekuł lub innych związków narzędziowych dla biologii chemicznej i chemii medycznej, które wymagają ligacji. Przykłady zastosowań obejmują jego syntetyczne włączenie do koniugatów przeciwciało-lek lub chimer ukierunkowanych na proteolizę( cząsteczki11779 ) w celu ukierunkowanej degradacji białek.
Technology Spotlight: Bloki konstrukcyjne degradera do ukierunkowanej degradacji białek
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Judit Erchegyi et al.
Journal of medicinal chemistry, 59(3), 854-866 (2016-01-21)
CRF mediates numerous stress-related endocrine, autonomic, metabolic, and behavioral responses. We present the synthesis and chemical and biological properties of astressin B analogues {cyclo(30-33)[D-Phe(12),Nle(21,38),C(α)MeLeu(27,40),Glu(30),Lys(33)]-acetyl-h/r-CRF(9-41)}. Out of 37 novel peptides, 17 (2, 4, 6-8, 10, 11, 16, 17, 27, 29, 30
Minoru Ueda et al.
Chemistry, an Asian journal, 6(12), 3286-3297 (2011-08-05)
Affinity chromatography by using ligand-immobilized bead technology is generally the first choice for target exploration of a bioactive ligand. However, when a ligand has comparatively low affinity against its target, serious difficulties will be raised in affinity-based target detection. We
Minoru Ueda et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(5), 1359-1362 (2011-02-08)
Affinity purification using immunoprecipitation (IP) is an extremely useful method for target profiling of bioactive natural products. We examined IP purification of CMetE, which is a molecular target for potassium isolespedezate (1), a leaf-opening factor of Cassia plant. We studied
Efficient synthesis of small-sized phosphonated dendrons: potential organic coatings of iron oxide nanoparticles
Garofalo A, et al.
New. J. Chem. (2014)
Radiolabeled dendritic probes as tools for high in vivo tumor targeting: application to melanoma
Parat A, et al.
Journal of Material Chemistry B: Materials for Biology and Medicine (2015)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
902659-250MG4061838694348
902659-1G4061838694263