Kluczowe dokumenty
902586
Hydroxy-PEG4-t-butyl ester
Synonim(y):
tert-Butyl-1-hydroxy-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-15-oate, HO-PEG4-CO-OtBu
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
współczynnik refrakcji
n/D 1.4492
gęstość
1.04746 g/mL
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OC(C)(C)C)CCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C15H30O7/c1-15(2,3)22-14(17)4-6-18-8-10-20-12-13-21-11-9-19-7-5-16/h16H,4-13H2,1-3H3
Klucz InChI
FJRDXEGYAVAMLB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)