Key Documents
O4003
Sodium octyl sulfate
≥95%
Synonim(y):
Octyl sodium sulfate, SOS, Sodium capryl sulfate, Octyl sulfate sodium salt
About This Item
Polecane produkty
opis
anionic
Poziom jakości
Próba
≥95%
Postać
powder
masa cząsteczkowa
232.27 g/mol
mp
195 °C (dec.) (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 20 mg/mL
ciąg SMILES
[Na+].CCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-13(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
Klucz InChI
WFRKJMRGXGWHBM-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2