Kluczowe dokumenty
287482
4-Octylbenzenesulfonic acid sodium salt
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7C6H4SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
292.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
[Na+].CCCCCCCCc1ccc(cc1)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H22O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-11-14(12-10-13)18(15,16)17;/h9-12H,2-8H2,1H3,(H,15,16,17);/q;+1/p-1
Klucz InChI
ASJUTVUXOMPOQH-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Nobumitsu Sakai et al.
Chemosphere, 172, 234-241 (2017-01-13)
Five homologs (C
Dale R Van Stempvoort et al.
Chemosphere, 251, 126386-126386 (2020-03-11)
This study presents the first reported detections and concentrations of alkyl phenoxy-benzenesulfonate surfactants (APBS) in municipal wastewater. A semi quantitative direct injection LC/MS/MS method was developed. Samples of raw influent and final effluent were obtained from fourteen municipal wastewater treatment
Patrik Knöös et al.
International journal of pharmaceutics, 468(1-2), 121-132 (2014-04-15)
The release of lactose (hydrophilic) from polymer tablets made with hydrophobically modified poly(acrylic acid) (HMPAA) have been studied and compared to the release of ibuprofen, a hydrophobic active substance. Lactose is one of the most used excipients for tablets, but