Merck
245208
Sigma-Aldrich
4-Ethylbenzenesulfonic acid
technical grade, 95%
Synonim(y):
Kwas 4-etylofenylosulfonowy, Kwas p-etylobenzenosulfonowy
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C6H4SO3H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5331 (lit.)
gęstość
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
sulfonic acid
ciąg SMILES
CCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,9,10,11)
Klucz InChI
BRIXOPDYGQCZFO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Kwas 4-etylobenzenosulfonowy został użyty do domieszkowania wysokoprzewodzących cienkich warstw polipirolowych.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
The sensitivity of 4-ethylbenzenesulfonic acid-doped plasma polymerized polypyrrole films to volatile organic compounds.
Thin Solid Films, 484(1), 396-399 (2005)