Kluczowe dokumenty
522953
Dodecylbenzenesulfonic acid solution
70 wt. % in isopropanol
Synonim(y):
Dodecylbenzenesulfonic acid
About This Item
Polecane produkty
stężenie
70 wt. % in isopropanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.479
bp
82 °C
rozpuszczalność
water, alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
gęstość
0.992 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H30O3S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-13-15-18(16-14-17)22(19,20)21/h13-16H,2-12H2,1H3,(H,19,20,21)
Klucz InChI
KWXICGTUELOLSQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?