Merck
522988
Sigma-Aldrich
Dinonylnaphthalenedisulfonic acid solution
55 wt. % in isobutanol
Synonim(y):
DNNDSA
About This Item
Wzór liniowy:
(C9H19)2C10H4(SO3H)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
540.78
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
stężenie
55 wt. % in isobutanol
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476
bp
101 °C
rozpuszczalność
H2O: insoluble
alcohols, glycol ethers, glycols, esters, ketones, aromatic and aliphatic hydrocarbons: soluble
gęstość
0.98 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCc1ccc2c(c(CCCCCCCCC)ccc2c1S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C28H44O6S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-19-21-26-25(27(23)35(29,30)31)22-20-24(28(26)36(32,33)34)18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18H2,1-2H3,(H,29,30,31)(H,32,33,34)
Klucz InChI
KVOYCYJHAKSFSR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Roztwór kwasu dinonylonaftalenodisulfonowego (DNNDSA) jest aromatycznym kwasem sulfonowym o charakterze hydrofobowym.2
Zastosowanie
Dopant for conducting polymers & hydrophobic acid catalyst for amino cross-linked coatings
Opakowanie
Packaged in glass bottles
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
115.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
46.11 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of polyaniline nanoparticles in SDS micellar solutions
Kim B, et al.
Synt. Metals, 122(2), 297-304 (2001)
Tarick J El-Baba et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(11), 1175-1184 (2014-04-25)
New inlet and vacuum ionization methods provide advantages of specificity, simplicity and speed for the analysis of synthetic polymers and polymer additives directly from surfaces such as fibers using mass spectrometry (MS) on different commercial mass spectrometers (Waters SYNAPT G2