Key Documents
921432
(S,R,S)-AHPC-pyridine-PEG1-piperazine hydrochloride
Synonim(y):
(2S,4R)-1-[(2S)-3,3-dimethyl-2-(2-{6-[3-(piperazin-1-yl)propoxy]pyridin-3-yl}acetamido)butanoyl]-4-hydroxy-N-{[4-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)phenyl]methyl}pyrrolidine-2-carboxamide, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, Protein degrader building block for PROTAC® research, Template for synthesis of targeted protein degrader, VH032 conjugate hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
ligand
VH032
Poziom jakości
Postać
solid
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(N=CS1)=C1C2=CC=C(CNC([C@@H]3C[C@@H](O)CN3C([C@@H](NC(CC4=CC=C(OCCCN5CCNCC5)N=C4)=O)C(C)(C)C)=O)=O)C=C2.Cl
Zastosowanie
Inne uwagi
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Small-Molecule PROTACS: New Approaches to Protein Degradation
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
Impact of linker length on the activity of PROTACs
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)