Kluczowe dokumenty
920851
(S,R,S)-VL285 Phenol-C2-NH2 hydrochloride
Synonim(y):
(2S,4R)-N-(2-(2-Aminoethoxy)-4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)-4-hydroxy-1-((S)-3-methyl-2-(1-oxoisoindolin-2-yl)butanoyl)pyrrolidine-2-carboxamide hydrochloride, Crosslinker−E3 Ligase ligand conjugate, VHL protein degrader building block for PROTAC® research
About This Item
Polecane produkty
ligand
VL285 phenol
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1N([C@H](C(N(C2)[C@H](C(NCC3=CC=C(C=C3OCCN)C(SC=N4)=C4C)=O)C[C@H]2O)=O)C(C)C)CC5=C1C=CC=C5.Cl
InChI
1S/C31H37N5O5S.ClH/c1-18(2)27(36-15-22-6-4-5-7-24(22)30(36)39)31(40)35-16-23(37)13-25(35)29(38)33-14-21-9-8-20(12-26(21)41-11-10-32)28-19(3)34-17-42-28;/h4-9,12,17-18,23,25,27,37H,10-11,13-16,32H2,1-3H3,(H,33,38);1H/t23-,25+,27+;/m1./s1
Klucz InChI
GWGWARKYOYZLCJ-CIAVLQSYSA-N
Zastosowanie
Inne uwagi
Portal: Building PROTAC® Degraders for Targeted Protein Degradation
Targeted Protein Degradation by Small Molecules
Targeted Protein Degradation: from Chemical Biology to Drug Discovery
HaloPROTACS: Use of Small Molecule PROTACs to Induce Degradation of HaloTag Fusion Proteins
Differential PROTAC substrate specificity dictated by orientation of recruited E3 ligase
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)