Kluczowe dokumenty
ABN457
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciwko peptydowi YY
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
Peptide YY1, PYYPYY-I, Peptide tyrosine tyrosine, Peptide YY(3-36), PYY-II, Peptide YY
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
chicken
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
metody
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgY
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
mouse ... Pyy(217212)
rat ... Pyy(287730)
Opis ogólny
Peptyd YY (UniProt P10082; znany również jako peptyd tyrozyny tyrozyny, PYY, PYY-I) jest kodowany przez gen PYY (znany również jako PYY1) (identyfikator genu 5697) u człowieka. Peptyd YY jest początkowo wytwarzany jako preproteina z sekwencją sygnałową i propeptydową (odpowiednio aa 1-28 i aa 68-97). Istnieją dwie główne formy dojrzałego peptydu YY odpowiadające aa 29-64 i aa 31-64 sekwencji prepro, powszechnie znane odpowiednio jako YY(1-36) i YY(3-36). PYY jest jednym z kilku dobrze poznanych krążących peptydów anoreksygennych, których produkcja wzrasta po posiłku. PYY i glukagonopodobny peptyd 1 (GLP-1) są uwalniane z komórek L, które dominują w dystalnej części jelita krętego i okrężnicy. Receptor melanokortyny-4 (MC4R) pośredniczy w uwalnianiu PYY i GLP-1 z enteroendokrynnych komórek L po stymulacji peptydami melanokortyny.
Specyficzność
Reaguje z prepro-, pro- i dojrzałym peptydem YY oraz peptydem YY(3-36).
Immunogen
Epitop: Dojrzały peptyd YY
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający dojrzałemu ludzkiemu peptydowi YY.
Zastosowanie
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:2000 z reprezentatywnej partii wykryło peptyd YY w tkance okrężnicy szczura.
Przeciwciało anty-peptyd YY, nr kat. Nr ABN457, jest wysoce specyficznym przeciwciałem poliklonalnym kurczaka, które jest skierowane przeciwko peptydowi YY i zostało przetestowane w Western Blotting, Immunohistochemii.
Jakość
Evaluated by Western Blotting in rat small intestine tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Peptide YY in 10 µg of rat small intestine tissue lysate.
Opis wartości docelowych
~11 kDa obserwowane
Inne uwagi
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1