Merck
920886
Sigma-Aldrich
(S,R,S)-VL285 Phenol-PEG4-NH2 hydrochloride
Synonim(y):
(2S,4R)-N-(2-((14-amino-3,6,9,12-tetraoksatetradecylo)oksy)-4-(4-metylotiazol-5-ylo)benzylo)-4-hydroksy-1-((S)-3-metylo-2-(1-oksoizoindolin-2-ylo)butanoilo)pirolidyno-2-karboksyamidu chlorowodorek, Koniugat ligandu Crosslinker-E3 Ligase, Moduł degradujący białko VHL dla badań 11779
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H53N5O9S · xHCl
Masa cząsteczkowa:
767.93 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
ligand
VL285 phenol
Poziom jakości
Formularz
solid
przydatność reakcji
reactivity: carboxyl reactive
reagent type: ligand-linker conjugate
grupa funkcyjna
amine
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C1N([C@H](C(N(C2)[C@H](C(NCC3=CC=C(C=C3OCCOCCOCCOCCOCCN)C(SC=N4)=C4C)=O)C[C@H]2O)=O)C(C)C)CC5=C1C=CC=C5.Cl
Klucz InChI
WAOFVRRJKKKFIU-GJMJWEODSA-N
Zastosowanie
Blok budulcowy degradera białek(chlorowodorekS,R,S)-VL285 Phenol-PEG4-NH2 umożliwia syntezę cząsteczek do ukierunkowanej degradacji białek i technologii PROTAC (proteolysis-targeting chimeras). Ten koniugat zawiera ligand rekrutujący von Hippel-Lindau (VHL) z alternatywnym wektorem wyjściowym z szeroko stosowanego VH032 (901490), łącznik PEG i aminę wiszącą do reaktywności z kwasem karboksylowym na docelowym ligandzie. Ponieważ nawet niewielkie zmiany w ligandach i substancjach sieciujących mogą wpływać na tworzenie trójskładnikowego kompleksu między celem, ligazą E3 i PROTAC, wiele analogów jest przygotowywanych do badań przesiewowych w celu optymalnej degradacji celu. W przypadku stosowania z innymi blokami budulcowymi degraderów białek z końcową aminą, synteza równoległa może być wykorzystana do szybszego generowania bibliotek PROTAC, które charakteryzują się zmienną długością, składem i ligandem ligazy E3.
Zautomatyzuj swoje PROTAC oparte na VHL-PEG z Synple Automated Synthesis Platform (SYNPLE-SC002).
Informacje prawne
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dennis L Buckley et al.
ACS chemical biology, 10(8), 1831-1837 (2015-06-13)
Small molecule-induced protein degradation is an attractive strategy for the development of chemical probes. One method for inducing targeted protein degradation involves the use of PROTACs, heterobifunctional molecules that can recruit specific E3 ligases to a desired protein of interest.
Daniel P Bondeson et al.
Annual review of pharmacology and toxicology, 57, 107-123 (2016-10-13)
Protein homeostasis networks are highly regulated systems responsible for maintaining the health and productivity of cells. Whereas therapeutics have been developed to disrupt protein homeostasis, more recently identified techniques have been used to repurpose homeostatic networks to effect degradation of
Global Trade Item Number
SKUGTIN
920886-50MG4065266258769