Kluczowe dokumenty
SYNPLE-P001
Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG1
Synple
Synonim(y):
Synple 2
About This Item
Polecane produkty
ligand
pomalidomide
Poziom jakości
Parametry
up to 0.1 mmol scale
ciąg SMILES
[s]1cnc(c1c2ccc(cc2)CNC(=O)[C@H]3N(C[C@@H](C3)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)CCOCCC(=O)O)C(C)(C)C)C
Klucz InChI
HVPZHRHEHKZOOJ-TYBLODHISA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Skala: do 0,1 mmol
Łącznik: PEG1
Cel ligazy E3 i ligand: Cereblon (CRBN), pomalidomid
Terminalna grupa funkcyjna: amina
Kompatybilne substraty: keton, aldehyd
Zawartość kasety:
- Środek redukujący (wspomagany cyjanoborowodorek)
- Zasada (wspomagana trietyloamina)
- SCX (do oczyszczania)
- Degrader - odczynnik łączący blok budulcowy
Powiązane wkłady:
- SYNPLE-P002 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG2
- SYNPLE-P003 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG3
- SYNPLE-P004 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG4
- SYNPLE-P005 Wkład z odczynnikiem CRBN-PEG5
- SYNPLE-P021 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG1
- SYNPLE-P022 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG2
- SYNPLE-P023 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG3
- SYNPLE-P024 Wkład z odczynnikiem VHL-PEG4
- SYNPLE-P025 Kaseta z odczynnikiem VHL-PEG5
Dowiedz się więcej o platformie zautomatyzowanej syntezy Synple.
Dowiedz się więcej o degradacji białek.
Poznaj wszystkie nasze elementy składowe degradatora białek
Cechy i zalety platformy Synple
- Oszczędność czasu - wstępnie zainstalowane protokoły zostały wysoce zoptymalizowane, co eliminuje potrzebę samodzielnego opracowywania i optymalizacji reakcji przez użytkownika.
- Łatwość użycia - protokoły są ładowane poprzez proste zeskanowanie kasety; nie wymaga żadnej wiedzy programistycznej
- Bezpieczeństwo - wszystkie chemikalia są zawarte w systemie, minimalizując narażenie użytkownika
- Konfiguracja reakcji w mniej niż 5 minut
- Niewielkie rozmiary
- System Plug & Play - prosta instalacja
- Temperatury reakcji od 25 °C do 80 °C
- Wkłady dostępne dla wielu różnych reakcji
- Wstępnie wypełnione wszystkimi wymaganymi odczynnikami
- Chip RFID zawierający zoptymalizowany protokół reakcji
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
SYNPLE-P001-1EA | 4065266967784 |