Kluczowe dokumenty
Y0001208
Sinomenine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sinomenine
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C19H23NO4.ClH/c1-20-7-6-19-10-14(21)16(24-3)9-12(19)13(20)8-11-4-5-15(23-2)18(22)17(11)19;/h4-5,9,12-13,22H,6-8,10H2,1-3H3;1H/t12-,13+,19-;/m1./s1
Klucz InChI
YMEVIMJAUHZFMW-VUIDNZEBSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)