Merck
B56420
Sigma-Aldrich
2-Bromoaniline
98%
Synonim(y):
2-Amino-1-bromobenzene, 2-Aminobromobenzene, 2-Bromobenzenamine, 2-Bromophenylamine, o-Aminobromobenzene, o-Bromoaniline
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
172.02
Beilstein:
742062
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
bp
229 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
gęstość
1.52 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccccc1Br
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
Klucz InChI
AOPBDRUWRLBSDB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2-Bromoaniline is a primary amine that is widely used as a precursor in the synthesis of organobromine compounds.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Jingjing Zhang et al.
Carbohydrate polymers, 234, 115903-115903 (2020-02-20)
In this study, 2-urea-chitosan oligosaccharide derivatives (2-urea-COS derivatives) and 2,6-diurea-chitosan oligosaccharide derivatives (2,6-diurea-COS derivatives) were successfully designed and synthesized via intermediate 2-methoxyformylated chitosan oligosaccharide. All samples were characterized and compared based on FT-IR, 1H NMR spectroscopy, and elemental analysis. The
Zabiulla et al.
Biomedicine & pharmacotherapy = Biomedecine & pharmacotherapie, 95, 419-428 (2017-09-02)
Disrupted redox balance is implicated in multiple pathologies including malignant progression and tumor angiogenesis. In this investigation, we report the design and development of novel and effective ROS detoxifying azo-hydrazone molecules targeting malignant pathologies and neoangiogenesis. A series of azo-derivatives
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B56420-10KG
B56420-5G4061832763866
B56420-100G
B56420-25G4061833433980