Kluczowe dokumenty
180025
3-Bromoaniline
98%
Synonim(y):
(3-Bromophenyl)amine, (m-Bromophenyl)amine, 1-Amino-3-bromobenzene, 3-Amino-1-bromobenzene, 3-Bromobenzenamine, m-Aminobromobenzene, m-Bromoaniline
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.625 (lit.)
bp
251 °C (lit.)
mp
15-18 °C (lit.)
gęstość
1.58 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Nc1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Klucz InChI
DHYHYLGCQVVLOQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>446.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 230 °C
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?