Kluczowe dokumenty
129364
4-Iodoaniline
98%
Synonim(y):
p-jodoanilina
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
solid
mp
61-63 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: slightly soluble
alcohol: freely soluble
chloroform: freely soluble
diethyl ether: freely soluble
grupa funkcyjna
iodo
ciąg SMILES
Nc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
Klucz InChI
VLVCDUSVTXIWGW-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)